Merck
521582
Sigma-Aldrich
1-Chloro-6-iodohexane
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
I(CH2)6Cl
CAS番号:
分子量:
246.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5230 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCCCCI
InChI
1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI Key
QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Chloro-6-iodohexane is an α,ω-dihaloalkane. 1,12-dichlorododecane is formed as a major product from the reduction of 1-chloro-6-iodohexane with nickel(I) salen. It affords 8-chloro-1-octyne on coupling with sodium acetylide.
アプリケーション
1-Chloro-6-iodohexane may be used in the preparation of 1,14-dichloro-7-tetradecyne and 10-2′-(methylphenyl)-7-decynyl chloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
521582-10G:4548173989204
521582-VAR:
521582-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New synthesis of meromycolic acid.
Gensler WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(21), 3643-3652 (1979)
Synthesis of Methyl 11-(2'-Methylphenyl) undecanoate.
Michael WR.
Journal of Chemical and Engineering Data, 11(1), 134-135 (1996)
Homogeneous catalytic reduction of a, ?-dihaloalkanes with electrogenerated nickel (I) salen.
Mubarak MS and Peters DG.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 388(1), 195-198 (1995)