Merck
382027
Sigma-Aldrich
N-Boc-エタノールアミン
98%
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)エタノールアミン, tert-ブチルN-(2-ヒドロキシエチル)カルバマート, Boc-2-アミノエタノール, Boc-グリシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
161.20
Beilstein:
2353995
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
Boc
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
InChI Key
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスファチジルエタノ-ルアミンやオルニチンの合成に用いられるアミンを保護した二官能性試薬です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
382027-5ML:
382027-VAR:
382027-25ML:
382027-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Synthesis, 133-133 (1993)