Merck
328774
Sigma-Aldrich
トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)
97%
別名:
Pd2dba3, Pd2(dba)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
CAS番号:
分子量:
915.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES記法
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
InChI Key
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)(Pd2(dba)3)は汎用性の高い化合物で、さまざまなPdが介在する変換においてPd(0)源として広く使用されています。Pd2(dba)3 は、その高い反応性と、酸化的付加反応の促進能力で知られています。パラジウム塩をdibenzylideneacetoneリガンドと反応させて調製します。鈴木クロスカップリング、ヘックカップリング、アリール化、Buchwald-Hartwigアミノ化、フッ素付加などの複数の反応の触媒として機能します。触媒量において使用されることが多く、ハロゲン化アリールとボロン酸との間のカップリング反応の促進において効果的であることが確認されています。
小規模やハイスループットの用途では、ChemBeads(919772)としても入手可能です。
アプリケーション
    パラジウム触媒クロスカップリング反応のアプリケーションガイド
    以下に関与する反応物:
    • azepanesの合成
    • 白リンとの相互作用によるナノサイズのリン化パラジウムの合成
    • パラジウムトリフェニルホスフィンカルボニルクラスター複合体の調製
    • ヘックカップリングのための触媒として使用される、機能化マルチウォールカーボンナノチューブ-パラジウム複合体の合成のための前駆体
    • アルキンへのS-SおよびS-H結合の付加による、選択的な炭素-硫黄結合形成
    以下のための触媒:
    • 鈴木クロスカップリング反応
    • PCN-およびPCS-ピンサーパラジウム複合体によって触媒されるタンデムアリル化
    • 塩化アリールの鈴木カップリングの触媒(式1)
    • 塩化アリールのヘック・カップリング反応の触媒(式2)
    • ケトン類のアリール化反応の触媒(式3)
    • ハロゲン化アリールのBuchwald-Hartwigアミノ化反応用の触媒(式4)
    • アリル塩化物のフッ素化反応の触媒(式5)
    • カルボン酸エステルのβアリール化反応の触媒(式6)
    • 1,1-ジクロロ-1-アルケンのカルボニル化反応の触媒(式7)
    • アリールトリフラートおよびビニルトリフラートをハロゲン化アリールおよびハロゲン化ビニルに変換するための触媒(式8)
    • エナンチオ選択的辻アリル化のPd源
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
328774-500G:
328774-VAR:
328774-100G:
328774-1G:
328774-500MG:
328774-1EA:
328774-25G:
328774-50G:
328774-BULK:
328774-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
European Journal of Organic Chemistry, 10, 2214-2222 (2004)
Catalysts for Suzuki?Miyaura Coupling Processes:? Scope and Studies of the Effect of Ligand Structure
Timothy E. Barder, Shawn D. Walker, Joseph R. Martinelli, and Stephen L. Buchwald
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4685?4696-4685?4696 (2005)
The Reaction Mechanism of the Enantioselective Tsuji Allylation: Inner-Sphere and Outer-Sphere Pathways, Internal Rearrangements, and Asymmetric C?C Bond Formation
John A. Keith, Douglas C. Behenna, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46) , 19050?19060-19050?19060 (2012)
Tetrahedron Letters, 33, 4859-4859 (1992)
Satoshi Suetsugu et al.
Organic letters, 16(3), 996-999 (2014-01-28)
The total synthesis of (-)-aurantioclavine (1) was accomplished based on an intramolecular asymmetric amination of allyl carbonate 3 containing a p-tosylamide group. The reaction using tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), tBu-phosphinooxazoline, and Bu4NCl in CH2Cl2 gave azepane 2 in 77% yield with 95% enantiomeric
資料
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols