Merck
400858
Sigma-Aldrich
ヨウ化鉄(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
別名:
ヨウ化第一鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeI2
CAS番号:
分子量:
309.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
溶解性
H2O: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
密度
5.32 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
I[Fe]I
InChI
1S/Fe.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
BQZGVMWPHXIKEQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400858-10G-PW:
400858-VAR:
400858-BULK:
400858-1G:4548173988450
400858-10G:4548173988443
400858-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。