Merck
227056
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
anhydrous, 99.8%
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、化学反応において一般的に使用される溶媒です。DMFは、植物組織からのクロロフィルの単離において有用な溶媒です。有機合成において幅広く使用される試薬です。溶媒、脱水試薬、還元剤、および触媒など、様々な反応において複数の役割を担います。官能基としてO、-CO、-NMe2、-CONMe2、-Me、-CHOを含む化合物の合成のための、多目的構成要素です。
N,N-ジメチルホルムアミドは、有機合成において一般的に使用される極性溶媒です。また、ホルミル化、アミノ化、アミノカルボニル化、アミド化、およびシアノ化反応のための、多目的な前駆体としても機能します。
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミド(無水)は、AN-152(化学療法剤)結合細胞毒性黄体形成ホルモン放出ホルモン(LH-RH)、およびフルオロフォアC625 [4-(N,N-ジフェニルアミノ)-4′-(6-O-ヘミグルタレート)ヘキシルスルフィニルスチルベン]の合成のための溶媒として使用されています。様々な有機還元反応のための溶媒として使用できます。
DMFは以下のプロセスにおける溶媒として使用されています:
  • アジ化ナトリウムによるメシル酸の置換における、L-アジドホモアラニン(L-Aha)の多段階合成。
  • 糖鎖の代謝標識のための検出試薬であるホスフィン-FLAG®の合成。
  • 過-O-アセチル化6-アジドフコース、過-O-アセチル化アジド糖の合成。
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227056-ND-200LP1SB:
227056-12X100ML:4548173119687
227056-AW-20L-N2:
227056-2L:4548173119724
227056-8L:
227056-20L:
227056-20L-N2:
227056-PZ:
227056-18L:4548173119694
227056-6X1L:4548173119748
227056-AW-200LP1SB:
227056-200L:4548173119717
227056-4X2L:4548173119731
227056-1L:4548173119700
227056-BULK:
227056-VAR:
227056-100ML:4548173119670
227056-AW-50L-RC:
227056-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(20), 11081-11084 (1999-09-29)
Chemotherapy is commonly used in the treatment of cancers. However, the mechanism of action of many of these agents is not well understood. We present the synthesis of a two-photon fluorophore (C625) and its biological application when chemically linked to
A concise and scalable route to L-azidohomoalanine.
Roth S, et al.
Nature Protocols, 5(2), 1967-1973 (2010)
Reference electrode for anhydrous dimethylformamide.
Marple LW.
Analytical Chemistry, 39(7), 844-846 (1967)
Metabolic labeling of glycans with azido sugars and subsequent glycan-profiling and visualization via Staudinger ligation.
Laughlin ST and Bertozzi CR.
Nature Protocols, 2(11), 2930-2944 (2007)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
関連コンテンツ
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。