Merck
208493
Sigma-Aldrich
ヨウ化アルミニウム
technical grade, 95%
別名:
ヨウ化アルミニウム(III), 三ヨウ化アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥25,400
¥25,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥25,400
About This Item
化学式:
AlI3
CAS番号:
分子量:
407.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
蒸気圧
1 mmHg ( 178 °C)
アッセイ
95%
フォーム
chunks
bp
360 °C (lit.)
mp
191 °C (lit.)
密度
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
この化合物は、リチウムイオン電池に使用される電解質用の添加剤として使用される可能性があります。 [1][2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208493-100G:
208493-BULK:
208493-25G:4548173992969
208493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes.
Xue B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8720-8721 (2006)
Dien Li et al.
Journal of environmental radioactivity, 222, 106372-106372 (2020-08-11)
There are few effective technologies for the sequestration of highly water-soluble pertechnetate (TcO4-) from contaminated water despite the urgency of environmental and public health concerns. In this work, anion exchanged and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) functionalized MIL-101-Cr-NO3 were investigated for perrhenate
Lithium air battery : alternate energy resource for the future.
Zahoor A, et al.
Journal of Electrochemical Science and Technology, 3(1), 14-23 (2012)