メーカー/製品名
Bel-Art F38952-0000
L × W × H
9.5 cm (3.75 in.) × 7.6 cm (3 in.) × 8.3 cm (3.25 in.)
詳細
独特な箱形式の設計により、蓋を押し下げるだけで一度に3アンプルまで片手で開封できます。指を鋭利な端部から離したままで、アンプルの首部が清潔な状態で切り取られ、装置の内部に収容されます。
アンプルの内容物を空けた後、装置を廃棄物容器の上で上下逆さまにしてアンプルと先端部を安全に廃棄します。
アンプルの内容物を空けた後、装置を廃棄物容器の上で上下逆さまにしてアンプルと先端部を安全に廃棄します。
- 4つのインサートが同包されているため、1 mL、2 mL、5 mL、または10 mLのアンプルを開封できます
- アクリル共重合体プラスチック構造物は幅広い耐薬品性を有しています
- 透明なため、アンプルの内容物を邪魔されることなく常に目視できます
法的情報
Break-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Scienceware® Break-Safe™ ampule opener