Merck
233781
Sigma-Aldrich
トリイソプロピルシラン
98%
別名:
TIS, Triisopropylhydrosilane, Tris(1-methylethyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]3SiH
CAS番号:
分子量:
158.36
Beilstein:
1733718
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
464-880-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI Key
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリイソプロピルシラン(TIPS)は、毒性が比較的低く、取り扱いが容易で、さまざまな官能基を選択的に還元できるため、有機合成における還元剤として使用される有機ケイ素化合物です。塩化チタン(IV)などのルイス酸の存在下で、ケトンとアルデヒドを対応するアルカンに選択的に還元し、エポキシドを対応するアルコールに選択的に還元するために使用されます。
アプリケーション
トリイソプロピルシランは、以下において、還元剤として使用できます。
  • 固相ペプチド合成時の4-ピロールフェニルアシルペプチドの合成。
  • アミドとヒドロシランの遷移金属錯体触媒反応。
  • C-アリールグルコシドのβ-C-アリールグルコシドへの選択的還元。
  • トリフルオロ酢酸存在下で、アセトアミドメチル(Acm)、4-メトキシベンジル(Mob)およびtert-ブチル(But)保護基のシステイン(Cys)残基からの切断促進。
  • 遷移金属触媒の存在下における対応するアミンへのアミドの還元。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
233781-10G:
233781-VAR:
233781-5KG:
233781-50G:
233781-BULK:
233781-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3243-3247 (2003)
Tetrahedron Letters, 44, 7837-7840 (2003)
Reduction of a 4-pyrrole phenylacyl-containing peptide with trifluoroacetic acid--triisopropylsilane--phenol--H2O during solid-phase peptide synthesis and its protein kinase C $\alpha$ inhibitory activity
Hwan J and Lee
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15, 2271-2274 (2005)
Transition-metal complex-catalyzed reduction of amides with hydrosilanes: a facile transformation of amides to amines
Mamoru I,et al.
Tetrahedron Letters, 42, 1945-1947 (2001)
Manuel A Fernandez-Rojo et al.
Cell death discovery, 4, 19-19 (2018-03-14)
The Tasmanian devil faces extinction due to devil facial tumour disease (DFTD), a highly transmittable clonal form of cancer without available treatment. In this study, we report the cell-autonomous antiproliferative and cytotoxic activities exhibited by the spider peptide gomesin (AgGom)