Merck
518018
Sigma-Aldrich
ヨウ化リチウム
greener alternative
99.9% trace metals basis
別名:
Lithium(1+)iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiI
CAS番号:
分子量:
133.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
446 °C (lit.)
密度
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
ヨウ化リチウムは、長いサイクル寿命を可能にするため、色素増感太陽電池やLi-S電池の電解質添加剤として広く使用されています。また、中性子検出用の蛍光体としても使用されます。
アプリケーション
ヨウ化リチウム(LiI)は電解質添加剤として使用できます。
  • 生分解性ポリマー電解質の調製。LiIと複合体を形成した米デンプンは、LiIの添加により移動電荷担体の数が増加するため、イオン伝導性が向上します。
  • Li-S電池用。LiIは、正負両極の表面に保護膜を形成し、カソード側の多硫化物の溶解を防ぎ、セルレート性能を大幅に向上させます。
また、熱中性子の検出効率を高めたリチウムベースのシンチレーターの作製にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
518018-50G:4548173989181
518018-10G:4548173989198
518018-VAR:
518018-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Feixiang Wu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(1), 101-108 (2014-11-05)
Lithium Iodide (LiI) is reported as a promising electrolyte additive for lithium-sulfur batteries. It induces formation of Li-ion-permeable protective coatings on both positive and negative electrodes, which prevent the dissolution of polysulfides on the cathode and reduction of polysulfides on
Seon-Joo Choi et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 31404-31412 (2018-08-28)
All-solid-state lithium batteries (ASSLBs) based on sulfide solid electrolytes (SEs) have received great attention because of the high ionic conductivity of the SEs, intrinsic thermal safety, and higher energy density achievable with a Li metal anode. However, studies on practical
Yu-il Kang et al.
ChemSusChem, 8(22), 3799-3804 (2015-10-17)
Dye-sensitized solar cells (DSCs) with long-term stability are produced using polymer-gel electrolytes (PGEs). In this study, we introduce the formation of PGEs using in situ gelation with poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles and graphene fillers that are pre-deposited on the counter electrodes.
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
Jung-Che Tsai et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(9), 1932-1939 (2015-07-15)
Mesoporous cobalt sulfide nanotube arrays on FTO-coated glass were synthesized by combining three simple technologies: the selective etching of ZnO sacrificial templates, mesoporous Co3 O4 formation from cobalt-chelated chitosan, and ion-exchange reaction (IER). The mesoporous Co3 O4 nanotubes composed of
資料
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。