Merck
217883
Sigma-Aldrich
臭化鉄(III)
greener alternative
98%
別名:
臭化第二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥20,400
50 G
¥53,700
¥20,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥20,400
50 G
¥53,700
About This Item
化学式:
FeBr3
CAS番号:
分子量:
295.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Br[Fe](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
FEONEKOZSGPOFN-UHFFFAOYSA-K
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217883-50G:4548173931920
217883-10G:4548173931913
217883-VAR:
217883-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。
Micro Review:RAFT(可逆的付加/開裂連鎖移動)重合
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
すべて表示
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
すべて表示