Merck
335150
Sigma-Aldrich
フェニルシラン
97%
別名:
モノフェニルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SiH3
CAS番号:
分子量:
108.21
Beilstein:
2935169
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.510 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[SiH3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
InChI Key
PARWUHTVGZSQPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェニルシラン(PhSiH3)は、ポリ(4,4′-ジフェニルフェニルホスフィンオキシド)(PAPO)のホスフィンオキシド基をホスフィンに部分還元するための還元剤として使用される場合があります。また、メチルメタクリレート(MMA)との光重合により、SiH 基を含有するポリ(MMA)を生成します。PhSiH3は、Au ナノ結晶シード超臨界流体 - 液体 - 固体(SFLS)合成により、結晶性 Si ナノワイヤーを合成するためのシリコン供給源として使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
335150-BULK:
335150-25G:
335150-VAR:
335150-1G:
335150-500G:
335150-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoyan Yin et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 195, 111271-111271 (2020-08-01)
Lipidated peptide amphiphiles exhibit high affinity for plasma cell membranes, good cell internalization and improved stability against degradation, which make them attractive as a drug delivery system. However, low drug loading capacity limits their application for drug delivery. Herein, we
Photopolymerization of Methyl methacrylate with Phenylsilane.
Hong L-Y
Bull. Korean Chem. Soc., 16(4), 360-363 (1995)
Tadhg Kennedy et al.
ACS nano, 9(7), 7456-7465 (2015-07-01)
Here we report the rational design of a high-capacity Li-ion anode material comprising Ge nanowires with Si branches. The unique structure provides an electrode material with tunable properties, allowing the performance to be tailored for either high capacity or high
The Role of Precursor?Decomposition Kinetics in Silicon?Nanowire Synthesis in Organic Solvents.
Lee DC
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(23), 3573-3577 (2005)
Chayanon Ngambenjawong et al.
Bioconjugate chemistry, 27(12), 2854-2862 (2016-10-26)
Peptide cyclization is a strategy used to improve stability and activity of peptides. The most commonly used cyclization method is disulfide bridge formation of cysteine-containing peptides, as is typically found in nature. Over the years, an increasing number of alternative