Merck
440191
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルジシラザン
reagent grade, ≥99%
別名:
Dow Corning®社製品 Z-6079, ビス(トリメチルシリル)アミン, HMDS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,849
1 L
¥44,280
¥8,849
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,849
1 L
¥44,280
About This Item
化学式:
(CH3)3SiNHSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
161.39
Beilstein:
635752
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,849
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI Key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサメチルジシラン(HMDS)は、アルコール、アミン、カルボン酸などの水素が不安定な基質のトリメチルシリル化において、安定かつ有効な試薬です。一般に、化学合成中に敏感な官能基の保護のために使用されます。低コスト、高い蒸気圧、安全性のため、化学気相成長(CVD)反応の前駆体として広く使用されています。
アプリケーション
ヘキサメチルジシラン(HMDS)は、以下に使用できます。
  • ほぼ中性の反応条件下での、アルコールのトリメチルシリル化におけるシリル化剤として。
  • α-アミノ酸 N-カルボキシ無水物の開環重合中のポリペプチド分子量の制御。
  • プラズマCVDによる炭窒化ケイ素薄膜の製造。
  • 走査電子顕微鏡用の試料調製およびヒドロキシ化合物からのトリメチルシリルエーテルの調製。
特徴および利点
  • 高い化学的安定性と低い分子量
  • 無毒で費用対効果が高い試薬
  • シリル化中に生成される副生成物はアンモニアのみ。
  • HDMSを用いたシリル化反応はほぼ中性で、特別な注意も不要。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
52.5 °F - closed cup
引火点(℃)
11.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
440191-1L:
440191-VAR:
440191-BULK:
440191-100ML:
440191-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid and highly efficient trimethylsilylation of alcohols and phenols
with hexamethyldisilazane (HMDS) catalysed by in situ generated I2
using OxoneR /KI or cerium ammonium nitrate (CAN)/KI systems
under mild conditions
Eskandar K, et al.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 123(5), 703-708 (2011)
F Braet et al.
Journal of microscopy, 186(Pt 1), 84-87 (1997-04-01)
Critical point drying (CPD) is a common method of drying biological specimens for scanning electron microscopy (SEM). Drying by evaporation of hexamethyldisilazane (HMDS) has been described as a good alternative. This method, however, is infrequently used. Therefore, we reassessed HMDS
Judith J de Vries et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-10-01)
Subjects with diabetes mellitus (DM) have an increased risk of arterial thrombosis, to which changes in clot structure and mechanics may contribute. Another contributing factor might be an increased formation of neutrophil extracellular traps (NETs) in DM. NETs are mainly
Clyde Savio Pinto et al.
Scientific reports, 9(1), 12191-12191 (2019-08-23)
Apical projections are integral functional units of epithelial cells. Microvilli and stereocilia are cylindrical apical projections that are formed of bundled actin. Microridges on the other hand, extend laterally, forming labyrinthine patterns on surfaces of various kinds of squamous epithelial
Ashang Luwang Laiva et al.
International journal of pharmaceutics, 483(1-2), 115-123 (2015-02-15)
Electrospun hybrid nanofibrous scaffolds have gained much importance in the field of tissue engineering and drug delivery applications owing to its multifaceted properties. In this study, the properties of composite polycaprolactone (PCL)/silk fibroin (SF) nanofibrous scaffolds was investigated as a
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the storage temperature of this reagent?
    1 回答
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, the Safety Data Sheet (SDS).