アッセイ
≥98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
445 °C (lit.)
密度
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- リビングカチオン重合によりポリ(ビニルメチルエーテル)を合成する活性化剤として。ZnI2は、リビングビニルエーテル重合を生成することが知られています。
- ハロゲン化鉛ペロブスカイト太陽電池の前駆体溶液の調製。ZnI2の添加は、ペロブスカイト電池に導入した場合、環境水分に対する安定性が向上します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223883-50G:4548173118550
223883-BULK:
223883-VAR:
223883-250G:4548173118543
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。