254215
硝酸インジウム(III) 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 熱分解によるIn2O3ナノ粒子。In2O3は、逆水性ガスシフト(RWGS)およびCO2変換反応の触媒として適用できます。
- ゾルゲルスピンコーティング技術によるSi基板上のAgInSe2薄膜。
- チオセミカルバゾンを含むインジウム(III)錯体。これらの錯体は、比色プローブや蛍光プローブの分野で使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254215-10G:4548173313580
254215-VAR:
254215-BULK:
254215-50G:4548173313597
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。