Merck
203440
Sigma-Aldrich
塩化インジウム(III)
99.999% trace metals basis
別名:
三塩化インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InCl3
CAS番号:
分子量:
221.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder or flakes (or chunks)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化インジウム(III)は、さまざまな有機反応に使用されるルイス酸触媒です。触媒、太陽電池、オプトエレクトロニクスの分野でも利用されています。
アプリケーション
塩化インジウム(III)は以下の用途で使用できます:
  • アルデヒドおよびケトンから1,3-ジチオランを調製するための触媒として 。
  • フェノール、チオール、アルコール、アミンのアシル化 。
  • 色素増感太陽電池用の酸化インジウムスズ(ITO)薄膜を製作するための前駆体として 。
  • 表示デバイスに使用できる溶液処理 酸化物半導体薄膜トランジスタ(OS TFT)の調製 。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203440-50G:4548173313429
203440-10G:4548173313405
203440-VAR:
203440-1G:4548173313412
203440-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 1712-1712 (2007)
Indium(III) chloride as an efficient, convenient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity
Sengodagounder Muthusamy, et al.
Tetrahedron Letters, 42, 359-362 (2001)
FTO/ITO double-layered transparent conductive oxide for dye-sensitized solar cells
Takuya Kawashima, et al.},
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 164, 199-202 (2004)
Indium(III) chloride as a new, highly efficient, and versatile catalyst for acylation of phenols, thiols, alcohols, and amines
Asit K. Chakraborti and Rajesh Gulhane
Tetrahedron Letters, 44, 6749-6753 (2003)
Tetrahedron Letters, 48, 6743-6743 (2007)
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
すべて表示