Merck
196215
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム(IV)ジクロリド
greener alternative
≥98%
別名:
ジクロロジシクロペンタジエニルジルコニウム, ジクロロジルコノセン, ジルコニウム ジシクロペンタジエンジクロリド, ジ(シクロペンタジエニル)ジルコニウム(IV)ジクロリド, ジルコノセンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,820
25 G
¥20,400
100 G
¥63,200
¥6,820
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,820
25 G
¥20,400
100 G
¥63,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
292.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,820
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
反応適合性
core: zirconium
reaction type: Polymerization Reactions
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
moisture sensitive
mp
242-245 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
QRUYYSPCOGSZGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細についてはこちらをご覧ください.。
二塩化ジルコノセンは触媒として機能し、ピロールを高収率で効率的に合成でき、精製プロセスを経済的に簡素化します。[1]
アプリケーション
広範囲の早期遷移金属複合体および有機金属化合物の合成に有用です。[2]
触媒量のカルボン酸とアミンのさらに環境にやさしいアミド化を促進するために使用されます。この技術によって、カルボン酸を予備活性化したりカップリング試薬を使用したりする必要がなくなります。
非活性化カルボン酸およびアミンからの直接アミド形成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
196215-25G:4548173961507
196215-BULK:
196215-100G:4548173961491
196215-5G:4548173961514
196215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andy M Chapman et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(45), 18463-18478 (2011-10-01)
The extension of the frustrated Lewis pair (FLP) concept to the transition series with cationic zirconocene-phosphinoaryloxide complexes is demonstrated. Such complexes mimic the reactivity of main group FLPs in reactions such as heterolytic hydrogen cleavage, CO(2) activation, olefin and alkyne
Baekhap Choi et al.
Macromolecular rapid communications, 34(6), 533-538 (2013-01-29)
Catalytic natures of organometallic catalysts are modulated by coordinating organic ligands with proper steric and electronic properties to metal centers. Carbon-based nanomaterials such as graphene nanoplatelets are used with and without N-doping and multiwalled carbon nanotube as a ligand for
Sven Tobisch
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (35)(35), 4277-4285 (2006-08-26)
The complete sequence of steps of a tentative catalytic cycle for intramolecular hydroamination/cyclisation (IHC) of 4,5-hexadien-1-ylamine (1) by a prototypical cationic [Cp(2)ZrCH(3)](+) zirconocene precatalyst (2) has been examined by employing a gradient-corrected DFT method. The predicted smooth overall reaction energy
José Barluenga et al.
Organic letters, 9(16), 3081-3084 (2007-07-20)
A new regio- and stereoselective zirconocene-catalyzed reaction for the synthesis of medium-sized rings is described. The global reaction supposes a formal ring expansion of a cyclic enol ether to give a functionalized carbocycle.
Christine Bibal et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (21)(21), 2866-2870 (2008-05-15)
A new family of hydroxytris(pentafluorophenyl)borate anions [B(C6F5)3OH](-) associated with organic and aprotic cations c+ (imidazolium, pyrrolidinium and phosphonium) has been prepared by a general one-pot synthesis that implies the chloride borate analogues [B(C6F5)3Cl](-)[c]+. The [c]+[B(C6F5)3OH](-) salts have been isolated and
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf