Merck
334065
Sigma-Aldrich
塩化インジウム(III)
98%
別名:
三塩化インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InCl3
CAS番号:
分子量:
221.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
powder or flakes (or chunks)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
密度
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化インジウム(Ⅲ)(InCl3)は、種々の有機反応でルイス酸として用いられるハロゲン化インジウムです。
アプリケーション
C-C結合形成、アルドール反応、還元を含む水性有機反応に有用な触媒。 有機合成に効率的でマイルドなルイス酸。
InCl3は、以下のさまざまな用途に使用できます:
  • 色素増感太陽光電池の光陽極の作製
  • シリレノールおよびインドールのマイケル付加反応における触媒
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334065-50G:4548173313917
334065-VAR:
334065-10G:4548173313900
334065-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Babu, S.A.
Synlett, 531-531 (2002)
Fabrication and characterization of ZnO: In thin film as photoanode for DSSC using natural fruit dyes
AIP Conference Proceedings, 1660(1), 070049-070049 (2015)
Indium (III) chloride-catalyzed Michael addition of thiols to chalcones: a remarkable solvent effect
Ranu BC, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 44-50 (2005)
Satoko Fujimoto et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(6), 1389-1392 (2002-08-07)
(R)-(-)-Muscone (3-methylcyclopentadecanone, 1) the key perfumery component isolated from the male musk deer, Moschus moschiferus,* was synthesized from the easily available chiral building block, (R)-3-tert-butoxycarbonyl-2-methylpropanoic acid (2), by employing ring-closing olefin metathesis (RCM). Antipode (+)-1 was also synthesized in a
David S Giera et al.
Organic letters, 12(21), 4884-4887 (2010-10-01)
Allyl chlorides tethered to an N-aryl moiety readily undergo InCl(3)-catalyzed Friedel-Crafts reactions to furnish highly enantiomerically enriched 1,2,3,4-tetrahydroquinolines with good yields and excellent diastereoselectivity.
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。