Merck
204722
Sigma-Aldrich
塩化スズ(II)
≥99.99% trace metals basis
別名:
塩化第一スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥27,500
50 G
¥67,700
¥27,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥27,500
50 G
¥67,700
About This Item
化学式:
SnCl2
CAS番号:
分子量:
189.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38140204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
フォーム:
crystalline powder
flakes
¥27,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
33 hPa (~429 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline powder
flakes
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tin
pH
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化スズ(II)(塩化第一スズ、SnCl2)は還元剤として広く使用されます。[1]多様な科学分野で重要な役割を果たしています。溶融状態で優れた触媒活性を示すため、石炭の水添液化に用いられます。半導性薄層の化学蒸着(CVD)の有望な原料です。[2]塩化スズ(II)二水和物と無水酢酸の反応により製造されます。酸性媒体中で還元特性を示します。[1]以下の化合物の還元に用いられます:[1]
  • 芳香族ニトロ化合物
  • ニトリル
  • シアノシリルエーテル
  • 有機アジド
シアノ水素化ホウ素ナトリウムをSnCl2と2:1の比で混合することにより還元剤混合試薬が得られます。この試薬は第三級ハロゲン化物、ハロゲン化アリル、ハロゲン化ベンジルの還元に有用です。[1]
アプリケーション
塩化スズ(II)は、ある研究においてヒドロペルオキシド類から対応するアルコールへの還元に使用されています。[3]
塩化スズ(II)は以下の用途に使用することができます:
  • ジアゾスルホン、ジアゾホスフィンオキシド、ジアゾホスホン酸のアルデヒドへの付加反応を触媒することにより、それぞれβ-ケトスルホン、β-ケトホスフィンオキシド、β-ケトホスホン酸を生成します[4]
  • トリチルクロリドとともに、シリルエノールエーテルのアセタール又はアルデヒドとのアルドール反応、及びシリルエノールエーテルのα,β-不飽和ケトンとのMichael反応を触媒します[5]
  • パラジウム触媒存在下でのアリルアルコールのアミンとのアリルアミノ化における促進剤として。[6]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204722-BULK:
204722-VAR:
204722-10G:4548173114477
204722-50G:4548173114484
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium-catalyzed allylic amination of allylic alcohols with tin (II) chloride and triethylamine.
Masuyama Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(12), 1121-1122 (1995)
Transformation of molten SnCl2 to SnO2 nano-single crystals.
Kamali AR, et al.
Ceramics International, 40(6), 8533-8538 (2014)
Tin (II) chloride catalyzed addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides, and diazo phosphonates to aldehydes.
Holmquist CR and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1131-1134 (1992)
Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells.
Morgan AH, et al.
Nature Protocols, 5(12), 1919-1931 (2010)
Tin (II) Chloride.
Faul MM and Thiel OR.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (1995)