アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: indium
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
InChI Key
VBXWCGWXDOBUQZ-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
- As a precursor to fabricate In2S3 thin films via chemical spray pyrolysis. These films are used as electron transport layers in highly efficient perovskite solar cells.
- To prepare indium arsenide quantum dots which are infrared emitting nanomaterials used in optoelectronic and biomedical applications.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
510270-VAR:
510270-10G:4548173313092
510270-BULK:
510270-50G:4548173313108
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。