Merck
326127
Sigma-Aldrich
硝酸インジウム(III) 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥20,800
50 G
¥54,100
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥20,800
50 G
¥54,100
About This Item
化学式:
In(NO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
300.83 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸インジウム(III)水和物はインジウムに基づく前駆体溶液であり、500°Cでアニーリングし、スピンコートすることにより、酸化インジウム薄膜を形成させることができます。[1][2]
アプリケーション
硝酸インジウム(III)水和物は、薄膜トランジスタなどの半導体デバイスの製造用のインジウムに基づく基板の調製に使用されます。[3]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326127-BULK:
326127-VAR:
326127-10G:4548173313825
326127-50G:4548173313832
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of the synthesis route on the structural properties and shape of the indium oxide (In2O3) nano-particles
Bagheri-Mohagheghi M-M, et al.
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 41(10), 1757-1762 (2009)
High electrical performance of wet-processed indium zinc oxide thin-film transistors
Park K, et al.
IEEE Electron Device Letters, 31(4), 311-313 (2010)
Influence of precursor concentration on the structural, optical and electrical properties of indium oxide thin film prepared by a sol-gel method
Lau LN, et al.
Applied Surface Science, 345, 355-359 (2015)
William J Scheideler et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 37277-37286 (2018-10-10)
Inorganic transparent metal oxides represent one of the highest performing material systems for thin-film flexible electronics. Integrating these materials with low-temperature processing and printing technologies could fuel the next generation of ubiquitous transparent devices. In this work, we investigate the
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。