Merck
326135
Sigma-Aldrich
硝酸インジウム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In(NO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
300.83 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硝酸インジウム(III)水和物は、酸化インジウムナノ材料を 合成する前駆体として使用できます。
また、硝酸塩還元用のPdベースの二金属触媒の調製にも使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326135-BULK:
326135-10G:4548173313849
326135-50G:4548173313856
326135-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。