Merck
208930
Sigma-Aldrich
塩化スズ(IV)
98%
別名:
塩化第二スズ, 発煙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl4
CAS番号:
分子量:
260.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 10 °C)
18.6 mmHg ( 20 °C)
20 mmHg ( 22 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
core: tin
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
114 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
2.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化第二スズ(SnCl4)は、有機合成における促進剤または触媒として広く使用されている強力なルイス酸です。ほとんどの有機溶剤に可溶性です。
アプリケーション
塩化第二スズは、以下を触媒するために使用できます:
  • ノルアムブレイノリドを生成するトランスβモノシクロホモファルネシン酸の環化。
  • チオフェン、ナフタレンおよびフロログルシノールトリメチルエーテルのような芳香族化合物の C-グリコシドの生成。
  • 3-エトキシ-5-[(トリアルキルシリル)メチル]シクロヘキサン-1-オンを生成する、3‐エトキシシクロブタノンとアリルトリアルキルシランのフォーマルな [4+2]付加環化。
  • 1,5-ジオール誘導体を生成する、δ-アルコキシアリルスタンナンとアルデヒドとのジアステレオ選択的反応。
SnCl4のその他の用途:
  • SnCl4-2,6-ジアルコキシフェノール錯体は、4-(ホモゲラニル)トルエンなどのポリエンの環化を触媒して、トランス-縮合三環式化合物を生成することができます。
  • SnCl4オルト-アミノベンゾニトリルとβ-ケトエステルおよびβ-エナミノニトリルとの反応中に促進剤として作用し、それぞれ 4-アミノキノリンと 4-アミノピリジンを生成します。
  • SnCl4-過塩素酸銀は、グリコシル化1-O-アセチルグルコースの立体選択性に有効な触媒系を形成します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208930-PZ:
208930-10KG:
Q208930-VAR:
208930-VAR:
208930-BULK:
208930-250G:4548173115337
208930-5KG:
208930-2KG:4548173115344
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Highly Stereoselective Synthesis of α-Glucosides from 1-O-Acetyl Glucose by Use of Tin (IV) Chloride?Silver Perchlorate Catalyst System.
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 20(4), 533-536 (1991)
Tin (IV) chloride catalyzed cycloaddition reactions between 3-ethoxycyclobutanones and allylsilanes.
Matsuo J I, et al.
Organic Letters, 11(17), 3822-3825 (2009)
Jian Zhi et al.
Nature communications, 12(1), 445-445 (2021-01-21)
Realizing transparent and energy-dense supercapacitor is highly challenging, as there is a trade-off between energy storing capability and transparency in the active material film. We report here that interstitial boron-doped mesoporous semiconductor oxide shows exceptional electrochemical capacitance which rivals other
Facile Syntheses of C-Glycosides of Aromatic Compounds.
Ohrui H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 36(9), 1651-1653 (1972)
Tin (IV) Chloride.
Castellino S, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis null