Merck
229644
Sigma-Aldrich
硝酸ガリウム(III) 水和物
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
別名:
Gallium trinitrate hydrate, Hydrated gallium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,800
50 G
¥87,300
¥23,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,800
50 G
¥87,300
About This Item
化学式:
Ga(NO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
255.74 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥23,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
不純物
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Gallium (III) nitrate hydrate was used as one of the precursors for the preparation of nanoporous TiO2–Ga2O3 binary metal oxide films and powders by sol gel method. These nanostructures can find applications in optical electronics, gas sensors etc.[1][2][3]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
229644-BULK:
229644-1G:
229644-VAR:
229644-5G:
229644-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Preparation and characterisation of nanostructural TiO2?Ga2O3 binary oxides with high surface area derived form particulate sol?gel route.
Mohammadi MR, et al.
J. Mater. Sci., 42(13), 4976-4986 (2007)
Melnikov P, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 107(3), 1117-1121 (2012)
Comparison of single and binary oxide sol?gel gas sensors based on titania
Mohammadi MR, et al.
Solid State Sciences, 10(7), 884-893 (2008)
Matthias Metzger et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(19), 4647-4660 (2019-03-09)
The introduction of fluorine into organic molecules leads to new chemical/physical properties. Especially in the field of pharmaceutical as well as technical applications, fluorinated organic substances gain in importance. The OECD identified and categorized 4730 per- and polyfluoroalkyl substances-related CAS
Charlotte Mellier et al.
Acta biomaterialia, 24, 322-332 (2015-06-16)
Different possible options were investigated to combine an apatitic calcium phosphate cement with gallium ions, known as bone resorption inhibitors. Gallium can be either chemisorbed onto calcium-deficient apatite or inserted in the structure of β-tricalcium phosphate, and addition of these