Documenti
R2523
Sigma-Aldrich
Miscela di reazione per PCR REDTaq® ReadyMix
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
Sinonimo/i:
PCR master mix, PCR master mix with loading dye, Taq PCR master mix
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart: no
tecniche
PCR: suitable
Colore
red
input
purified DNA
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La REDTaq® ReadyMix è una miscela pronta all′uso a concentrazione 2x completa di Taq DNA polimerasi, DNTPs puri al 99%, tampone di reazione e colorante rosso inerte. Dopo la PCR il prodotto amplificato può essere caricato direttamente su un gel di agarosio. Il colorante di caricamento rosso migra circa alla velocità di un frammento da 125 bp su un gel di agarosio all′1%. Il colorante è inerte e non influenza il processo di amplificazione, il campione può quindi essere facilmente ri-amplificato come avviene nella nested PCR.
Applicazioni
La miscela di reazione per PCR REDTaq® ReadyMix è usata nelle seguenti applicazioni:
  • reazione a catena della polimerasi (PCR)
  • amplificazione mediante PCR del cDNA
  • nella PCR semi-quantitativa
Caratteristiche e vantaggi
I vantaggi di REDTaq® abbinati alla praticità della ReadyMix
  • Accelera i tempi di preparazione
  • Riduce il rischio di contaminazione dovuto a molteplici passaggi con la pipetta.
  • Fornisce performance costanti, reazione dopo reazione.
  • Nessuna necessità di aggiungere un tampone di caricamento o un colorante tracciante. Il prodotto della PCR viene caricato direttamente in un gel di agarosio dopo l′amplificazione.
  • Il tracciante rosso migra approssimativamente alla velocità di un frammento da 125 bp (leggermente più veloce del blu di bromofenolo).
  • Amplifica target fino a 7 kb di lunghezza.
  • Poiché non viene aggiunto alcun tampone di caricamento, il campione può essere facilmente ri-amplificato come avviene nella nested PCR.
  • Stabile a 4°C o a −20 C
  • Il formato ReadyMix riduce i tempi di preparazione.
Confezionamento
Il volume di reazione predefinito è di 50 μL.
20RXN è confezionato come 1 X 500 μL.
100RXN è confezionato come 1 X 2,5 mL.
Nota sulla preparazione
Aggiungere 25 μL di ReadyMix a templato, primer e acqua per ottenere un volume di reazione finale di 50 μL. Il prodotto della PCR viene separato facilmente dal colorante con le metodologie di purificazione standard. Il colorante rosso inerte non produce alcun effetto sul sequenziamento automatico ed è idoneo alla digestione con enzimi di restrizione, alla ligazione e ad altre manipolazioni successive.
Note legali
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 e richieste di brevetto fuori degli Stati Uniti corrispondenti al brevetto USA scaduto n. 5,079,352. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visita l’Archivio dei documenti
Transforming growth factor-beta-inducible early response gene 1 is a novel substrate for atypical protein kinase Cs
Alemu EA, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 68(11), 1953-1968 (2011)
Tamar Guy-Haim et al.
PeerJ, 6, e5268-e5268 (2018-07-31)
Aquatic subterranean species often exhibit disjunct distributions, with high level of endemism and small range, shaped by vicariance, limited dispersal, and evolutionary rates. We studied the disjunct biogeographic patterns of an endangered blind cave shrimp, Typhlocaris, and identified the geological
Molecular cloning and expression of canine hepcidin
Fry MM, et al.
Veterinary Clinical Pathology / American Society For Veterinary Clinical Pathology, 33(4), 223-227 (2004)
Maya Miller et al.
iScience, 23(7), 101262-101262 (2020-06-26)
PhenolaTi is an advanced non-toxic anticancer chemotherapy; this inert bis(phenolato)bis(alkoxo) Ti(IV) complex demonstrates the intriguing combination of high and wide efficacy with no detected toxicity in animals. Here we unravel the cellular pathways involved in its mechanism of action by
Mengnan Li et al.
Nature communications, 11(1), 1343-1343 (2020-03-14)
Enlarged vestibular aqueduct (EVA) is one of the most commonly identified inner ear malformations in hearing loss patients including Pendred syndrome. While biallelic mutations of the SLC26A4 gene, encoding pendrin, causes non-syndromic hearing loss with EVA or Pendred syndrome, a
Articoli
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolli
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Tutti i passaggi del protocollo per la PCR standard, parametri dei cicli ed elenco dei reagenti Questo metodo per amplificare il DNA mediante una normale PCR si avvale dalla Taq DNA polimerasi standard.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.