Vai a
E3004
Miscela per PCR Extract-N-Amp ReadyMix
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™
Sinonimo/i:
Plant direct PCR master mix, Tissue direct PCR master mix
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
12 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.720,00 €
125 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
11.560,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La miscela Extract-N-Amp PCR ReadyMix è una miscela per PCR hot start appositamente formulata per l'amplificazione mediante PCR diretta da estratto.
La miscela per PCR ReadyMix è pensata per l′uso con il kit per PCR Extract-N-Amp Plant e con il kit per PCR Extract-N-Amp Tissue di Sigma. Tutti i kit Extract-N-Amp comprendono una miscela per PCR ReadyMix sufficiente per una singola reazione PCR per ogni estrazione. Se sono richieste ulteriori reazioni PCR, può essere necessaria una miscela per PCR ReadyMix aggiuntiva.
Application
La miscela per PCR Extract-N-Amp PCR ReadyMix viene usata nelle seguenti applicazioni:
  • estrazione del DNA genomico[1]
  • estrazione di DNA da funghi e amplificazione mediante PCR[2]
  • amplificazione mediante PCR diretta[3][4]
  • genotipizzazione[5][6]
  • PCR real-time[7][8]
Legal Information
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA tra i seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 e richieste di brevetto fuori degli USA corrispondenti al brevetto USA scaduto n. 5,079,352. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R4775R2523P0982
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
input
crude DNA
input
-
input
purified DNA
input
purified DNA
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Sehr geehrte Damen und Herren, sollen wir nach dem PCR Lauf, Ladepuffer dazugeben?
    1 risposta
    1. The amplified DNA should be loaded onto an agarose gel after the PCR is completed by adding a separate loading buffer or tracking dye, such as Gel Loading Solution, Catalog Number G2526.
      Utile?
  2. Can I use the TriTrack DNA Loading Dye or the TrakitCyanoOrange Loading Buffer with the ReadyMix??
    1 risposta
    1. The choice of loading dye will not impact the performance the the E3004 - Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix. While we have not tested loading dyes outside of the product, G2526, any commercial DNA loading dye is expected to be compatible.
      Utile?
  3. What is the polymerase used for this kit? I am trying to calculate Tm for my PCR, but I would need to know what type of polymerase this kit uses. I am guessing something close to Q5 Hotstart?
    1 risposta
    1. This kit employs Taq DNA polymerase (Product D6677).
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto