Vai a
P2192
10X PCR Buffer
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
Sinonimo/i:
PCR Buffer Solution, PCR Reaction Buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,50 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
5 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
222,00 €
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
610,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
−20°C
Application
10X PCR Buffer has been used as a component of the PCR mixture:
  • for the amplification of viral DNA
  • to amplify genomic DNA to study the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene mutations in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) individuals
  • to amplify 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) from Bacillus sp.
Features and Benefits
  • Standalone buffer
  • Compatible with JumpStart Taq DNA Polymerase (D9307), Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus (D1806), and REDTaq® Genomic DNA Polymerase (D8312)
Preparation Note
Composition of the 10× buffer: 100 mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25°C; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2; 0.01% gelatin
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2317L6669S5193
10X PCR Buffer Optimized for routine PCR with MgCl2 included
Sigma-Aldrich
P2192
10X PCR Buffer
description
Optimized for routine PCR with MgCl2 included
description
Optimized for routine PCR without MgCl2
description
For fast probe-based quantitative PCR
description
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)