M5904
Olio minerale
BioReagent, for molecular biology, light oil
Sinonimo/i:
light mineral oil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
light oil
tecniche
PCR: suitable
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for overlaying aqueous reactions and centrifuge gradients
Attività estranea
DNase, RNase, Protease, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- to suspend the gels for capillary contraction assay
- in polymerase chain reaction (PCR) reactions mixture to form a vapor barrier in order to prevent the evaporation of the reaction at elevated temperatures
- as a continuous phase to prevent droplet coalescence in emulsification system
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?