Vai a
D4545
Taq DNA polimerasi
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
Sinonimo/i:
Taq polymerase, Taq polymerase enzyme
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,40 €
250 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
1500 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
893,00 €
5000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2620,00 €
20 x 250 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2750,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
Numero CE:
MDL number:
Biological source:
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
5 units/μL
62,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La Taq polimerasi è una DNA polimerasi termostabile che deve il proprio nome al batterio termofilo Thermus aquaticus. Una DNA (acido deossiribonucleico) polimerasi stabile (con temperatura ottimale di 80 °C) è stata purificata a partire dal termofilo estremo Thermus aquaticus. L′enzima è privo di attività di fosfomonoesterasi, fosfodiesterasi ed esonucleasi a singolo filamento. Per la massima attività dell′enzima sono necessari tutti e quattro i deossiribonucleotidi e il DNA di timo di vitello attivato.
Application
La Taq DNA polimerasi derivata da Thermus aquaticus è stata impiegata:
  • nella procedura di estrazione del DNA (durante l′amplificazione e il sequenziamento genico)
  • nella genotipizzazione
  • nella reazione a catena della polimerasi (PCR) per studiare la produzione costitutiva del peptide 78 che attiva i neutrofili epiteliali (ENA-78) e dell′interleuchina-8 (IL-8)
  • per l′amplificazione dell′RNA da cellule endoteliali primarie mediante PCR convenzionale.
Biochem/physiol Actions
La Taq polimerasi catalizza l′incorporazione (dipendente da templati di DNA e promossa dagli oligonucleotidi che agiscono da primer) dei dNTP nei filamenti di DNA complementari. Mostra un′attività della 5′-3′ polimerasi ed esonucleasi.
Features and Benefits
  • MgCl2 fornito in una provetta separata per consentire l′ottimizzazione di MgCl2
  • Sopporta il riscaldamento ripetuto a 95 °C senza una significativa perdita di attività
Packaging
La Taq DNA polimerasi può essere acquistata a scelta con un tampone di reazione 10× ottimizzato con MgCl2 (D1806) o con un tampone di reazione 10× senza MgCl2 e una provetta separata di MgCl2 per la titolazione (D4545). La seconda opzione può essere necessaria per determinare le condizioni ottimali per l′amplificazione.
Taq DNA polimerasi con tampone di reazione 10× senza MgCl2. Include una provetta separata di 25 mM di MgCl2
Other Notes
La Taq DNA polimerasi è un enzima termostabile specializzato isolato dal batterio termofilo Thermus aquaticus. La forma ricombinante di questo enzima è espressa in E. coli. Questa proteina da 94 kDa non mostra livelli rilevabili di endonucleasi o esonucleasi contaminanti secondo SDS-PAGE. Mostra un′attività della 5′→3′ polimerasi ed esonucleasi.
Un′unità incorpora 10 nmol di dNTP totali in DNA precipitabile in acido in 30 minuti a 74 °C.
Legal Information
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da uno o più brevetti USA tra i seguenti e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA: US 8,404,464 e US 7,972,828. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle rivendicazioni di brevetto in corso.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1806D9307D2812
description
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
description
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
description
with MgCl2
description
without MgCl2
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
-
biological source
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR
suitability
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taq DNA polimerasi
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)