Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 112,00 € |
250 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 232,00 € |
1500 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1160,00 € |
Informazioni su questo articolo
112,00 €
Risparmia Fino a 15%
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart, Hot-Start PCR
concentration
2.5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Per le amplificazioni della PCR che richiedono amplificazione aspecifica ridotta
- Per PCR Multiplex
- Per la riduzione dei dimeri dei primer
Features and Benefits
- Riduce l′amplificazione aspecifica
- Aumenta la specificità e la resa della PCR
- Riduce le problematiche relative al tempo di allestimento associate ai metodi manuali o con cera Hot Start
- Tempo di attivazione inferiore a un minuto
Packaging
Other Notes
Legal Information
Anticorpo concesso in licenza per l′uso nella ricerca in vitro ai sensi dei brevetti USA n. 5,338,671 e 5,587,287 e dei brevetti corrispondenti in altri paesi.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description with MgCl2 | description Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included | description Long and accurate hot-start Taq with inert dye, 10X buffer included | description Hot-start Taq enzyme with inert dye, 10X buffer included |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| concentration 2.5 units/μL | concentration 2.5 unit/μL | concentration 1 unit/μL | concentration 1 unit/μL |
| suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taq DNA polimerasi JumpStart™
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?