Documenti
CRM47885
Supelco
Miscela FAME Supelco con 37 componenti
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in dichloromethane (varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Potete prendere visione del nostro portfolio completo di miscele standard di riferimento di esteri metilici di acidi grassi (FAME)
Applicazioni
Per maggiori informazioni su una tecnica strumentale adatta, consultare il Certificato di analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′Assistenza tecnica.
Altre note
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Methyl butyrate 400 μg/mL
    Methyl hexanoate 400 μg/mL
    Methyl octanoate 400 μg/mL
    Methyl decanoate 400 μg/mL
    Methyl undecanoate 200 μg/mL
    Methyl laurate 400 μg/mL
    Methyl tridecanoate 200 μg/mL
    Methyl myristate 400 μg/mL
    Methyl myristoleate 200 μg/mL
    Methyl pentadecanoate 200 μg/mL
    Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL
    Methyl palmitate 600 μg/mL
    Methyl palmitoleate 200 μg/mL
    Methyl heptadecanoate 200 μg/mL
    cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl stearate 400 μg/mL
    trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL
    Methyl linolelaidate 200 μg/mL
    Methyl linoleate 200 μg/mL
    Methyl arachidate 400 μg/mL
    Methyl γ-linolenate 200 μg/mL
    Methyl cis-11-eicosenoate ≤ 200 μg/mL
    Methyl linolenate 200 μg/mL
    Methyl heneicosanoate 200 μg/mL
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl behenate 400 μg/mL
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl erucate 200 μg/mL
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl tricosanoate 200 μg/mL
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl lignocerate 400 μg/mL
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl nervonate 200 μg/mL
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Vedi tutto (37)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yan Qiao et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 88(1), 156-165 (2016-04-27)
The aim of this research was to compare meat quality characteristics of Cherry Valley (CV), Spent Layer (SL) and Crossbred (CB) ducks. Meat quality, proximate and fatty acid composition were measured in breast and thigh muscles from CV, SL and
Nelson G M Gomes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(5) (2018-04-28)
Bioprospection of marine invertebrates has been predominantly biased by the biological richness of tropical regions, thus neglecting macro-organisms from temperate ecosystems. Species that were not the object of studies on their biochemical composition include the Heterobranchia gastropods Armina maculata, Armina
Jechan Lee et al.
Bioresource technology, 241, 1178-1181 (2017-06-13)
To establish a green platform for biodiesel production, this study mainly investigates pseudo-catalytic (non-catalytic) transesterification of olive oil. To this end, biochar from agricultural waste (maize residue) and dimethyl carbonate (DMC) as an acyl acceptor were used for pseudo-catalytic transesterification
Mohsen Talebi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4633-4643 (2017-12-08)
Twelve bis- or dicationic ionic liquids (ILs) including eight based on imidazolium, a single one based on phosphonium, and three based on pyrrolidinium cationic units were prepared with the bis(trifluoromethyl sulfonyl) imide anion. The two identical cationic moieties were attached
Helena M Amaro et al.
Marine drugs, 16(9) (2018-09-14)
The nutraceutical potential of microalgae boomed with the exploitation of new species and sustainable extraction systems of bioactive compounds. Thus, a laboratory-made continuous pressurized solvent extraction system (CPSE) was built to optimize the extraction of antioxidant compounds, such as carotenoids
Articoli
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
Protocolli
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC