Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
100 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 325,00 € |
800 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.320,00 € |
Informazioni su questo articolo
101,00 €
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 800 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Il complesso JumpStart™ REDTaq® DNA polimerasi, un enzima hot start inattivato da anticorpo, è stato progettato per ridurre al minimo l′amplificazione aspecifica aumentando al tempo stesso la resa e la specificità del target
- Il complesso JumpStart Taq DNA polimerasi permette di ottenere un′amplificazione superiore indipendentemente dalla concentrazione dello stampo
- REDTaq JumpStart ReadyMix riduce i trasferimenti con pipetta e il rischio di contaminazione. Il meccanismo hot start consente l′allestimento a temperatura ambiente, il che lo rende ideale per le applicazioni che richiedono una produttività elevata
- Il colorante rosso inerte consente di verificare facilmente la corretta miscelazione del reagente
- Non sono richiesti altri coloranti per il caricamento su gel, quindi le aliquote sono caricabili sul gel di agarosio subito dopo la reazione.
Packaging
La confezione di 20RXN è da 1 X 500 μL.
La confezione di 100RXN è da 1 X 2,5 mL.
La confezione di 800RXN è da 1 x 20 mL.
Other Notes
Legal Information
Anticorpo concesso in licenza per l′uso nella ricerca in vitro ai sensi dei brevetti USA n. 5.338.671 e 5.587.287 e dei brevetti corrispondenti in altri paesi.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 0.75 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration - | concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feature dNTPs included, hotstart | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart: no, Standard PCR | feature Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 800 reactions, sufficient for 20 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Miscela di reazione JumpStart™ REDTaq® ReadyMix™
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?