Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 127,00 € |
Informazioni su questo articolo
127,00 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
color
colorless
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the derivatization process for measuring methylated arginine levels in blood samples[1]
- in liquid-chromatography mass spectrometry (LC-MS) analysis of lysine modifications by deacetylase CobB[2]
- in the extraction of plant material from Vigna unguiculata[3]
- to extract and purify amplified human DNA samples before further amplification by PCR followed by sequencing[4]
1-Butanol is suitable for use in nucleic acid purification and concentration protocols.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-butanolo
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
71-36-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?