Vai a
A9539
Agarosio
BioReagent, Molecular Biology, low EEO
1 recensori su 3 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
69,10 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
148,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
357,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
730,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1210,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
69,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
algae (marine)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤10% moisture content
EEO
0.09-0.13
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
L′agarosio è un polisaccaride naturale che viene estratto dalle alghe marine dei generi Gelidium e Gracilaria. Si tratta di un polimero lineare la cui struttura consiste di unità D-galattosio e 3,6-anidro-L-galattosio che si alternano.
Application
L′agarosio è stato impiegato:
  • in gel elettroforesi, per l′analisi dell′integrità del DNA
  • per preparare gel idrocolloidi e studiare l′influenza strutturale dei gel sul rilascio di carboidrati
  • in gel elettroforesi, per l′analisi dell′integrità dell′RNA
  • indicato per applicazioni in materia di proteine come l′immunodiffusione Ouchterlony e quella radiale (RID)
Biochem/physiol Actions
L′agarosio viene impiegato come agente gelificante e trova applicazione diffusa nella ricerca in biologia molecolare per la separazione e l′analisi degli acidi nucleici mediante elettroforesi o blotting (northern e southern). Nel corso del processo di gelatinizzazione, i polimeri di agarosio si aggregano tra loro in maniera non covalente dando luogo a un reticolato di fasci fibrosi con pori le cui dimensioni definiscono le proprietà di setaccio molecolare del gel. La tipologia e la concentrazione dell′agarosio influenzano la velocità di migrazione delle molecole di DNA attraverso il gel. Inoltre, l′agarosio è in possesso di peculiari proprietà che hanno acceso in maniera significativa l′interesse per l′impiego di questa sostanza in applicazioni biologiche. Per esempio, è considerato un eccellente biomateriale per applicazioni nell′ambito dell′ingegneria dei tessuti in quanto in grado di replicare abbastanza fedelmente la matrice extracellulare. Grazie alla sua notevole capacità di assorbire acqua, risulta inoltre indicato per l′incapsulazione di cellule. L′agarosio consente di regolare la permeazione di ossigeno e nutrienti ed è utile per la crescita, il differenziamento e la proliferazione delle cellule. L′agarosio viene usato nella veicolazione di farmaci controllata/localizzata e in medicina rigenerativa, in processi come la neurogenesi, l′angiogenesi, la spermatogenesi, la formazione di cartilagine, la rigenerazione ossea, la cicatrizzazione delle ferite e lo sviluppo di un pancreas artificiale.
Features and Benefits
  • Biocompatibile
  • I gel di agarosio dispongono di pori le cui dimensioni sono superiori a quelli dei gel di poliacrilammide a basse concentrazioni
  • A differenza della poliacrilammide, i gel di agarosio hanno consistenza più solida (ma meno elastica)
  • Possiede un basso livello di colorazione di fondo da bromuro di etidio o SYBR Green.
Analysis Note
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5030A0169121853
Agarosio BioReagent, Molecular Biology, low EEO
Sigma-Aldrich
A9539
Agarosio
Agarosio Ultra-low Gelling Temperature
Sigma-Aldrich
A5030
Agarosio
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Type I, Molecular Biology
Millipore
121853
Agarosio
description
BioReagent, Molecular Biology, low EEO
description
Ultra-low Gelling Temperature
description
Type I-A, low EEO
description
Type I, Molecular Biology
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.05
EEO
0.09-0.13
EEO
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. I would like to know the molecular weight of this agarose.
    1 risposta
    1. Agarose is a polysaccharide made up of alternating ?-D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units of agarobiose in its chemical structure. The molecular weight is variable and has not been determined. Please see the link below for additional information, including an agarose selection guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/181/864/a9539pis.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. Good afternoon, The specification of this product indicates that the amount of sulfate is lower or equal to 15%. Could you please specify what the 15% refers to? mass of sulfate groups per total mass of the polymer? Best regards
    1 risposta
    1. This product contains trace amounts of sulfate. The maximum amount allowable is 0.15% by weight.
      Utile?
Recensioni
1–2 di 3 recensioni  
Filtri attivi
  1. Freiburg, Germany
    • Recensione 1
    • Voti 3
    5 su 5 stelle.
    Perfect for DNA gel electrophoresis
    We use this agarose already since several years in the lab on a regular basis for our DNA gel electrophoresis and always obtained very good results. We use in for gels from 0.8 up to 4%.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. USA
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Perfect for Making Plates
    We make 9" X 9" agar plates, and we always use this agarose. The plates always set perfectly!
    Traduci con Google
    Utile?
  3. 1 recensione solo con voto