Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
G1N70
Sigma-Aldrich
Kit di minipreparazione del DNA genomico di mammifero GenElute
sufficient for 70 purifications
Sinonimo/i:
Gen Elute
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
impiego
sufficient for 70 purifications
Livello qualitativo
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit di purificazione del DNA genomico di mammifero GenElute fornisce un metodo semplice e comodo per isolare DNA ad alto peso molecolare puro da diversi mammiferi. I kit usano una membrana a base di silice, selezionata specificamente per la purificazione del DNA genomico, nel comodo formato di una colonna di spin.
Isolato di DNA genomico puro da cellule in coltura, tessuti (incluse code di roditori) e sangue intero o globuli bianchi freschi. Il kit riunisce i vantaggi del legame con la silice e del formato microspin ed elimina la necessità di resine costose, precipitazione in alcol e composti organici pericolosi come fenolo e cloroformio.
Applicazioni
Il DNA genomico purificato è pronto per essere immediatamente usato nelle applicazioni a valle come:
  • digestione con endonucleasi di restrizione
  • PCR
  • Southern blot
  • reazioni di sequenziamento
  • clonazione
  • legame
Caratteristiche e vantaggi
  • Resa prevista: 25 μg da 2 x 106 cellule in coltura; 30 μg da 25 mg di tessuto
  • Volume di eluizione: 200-400 μL
  • Tempo richiesto: 20 min dopo la lisi
  • Rapporto A260/A280: 1,6-1,9
  • Omogeneizzazione meccanica richiesta: No
Principio
Per garantire la completa denaturazione delle macromolecole, i materiali di partenza vengono lisati in una soluzione salina caotropica. L′aggiunta di etanolo induce il legame del DNA quando si fa ruotare il lisato attraverso una membrana di silice in una provetta per microcentrifuga. Dopo avere rimosso i contaminanti tramite lavaggio, si eluisce il DNA in 200 μL di soluzione Tris-EDTA. La resa di DNA genomico prevista varierà in base alla quantità e al tipo di materiale di partenza utilizzato. Il DNA purificato con il kit ha un rapporto A260/A280 compreso tra 1,6 e 1,9 e può raggiungere una lunghezza di 50 kb.
Altre note
Per ulteriori informazioni, visitare www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew J Binnington et al.
Pharmacogenetics and genomics, 22(6), 429-440 (2012-05-10)
Alaska Native (AN) people have a high prevalence of tobacco use and associated morbidity and mortality when compared with the general USA population. Variations in the CYP2A6 and CYP2B6 genes, encoding enzymes responsible for nicotine metabolic inactivation and procarcinogen activation
C M Vaz et al.
Acta biomaterialia, 1(5), 575-582 (2006-05-17)
Aiming to develop a scaffold architecture mimicking morphological and mechanically that of a blood vessel, a sequential multi-layering electrospinning (ME) was performed on a rotating mandrel-type collector. A bi-layered tubular scaffold composed of a stiff and oriented PLA outside fibrous
Iris Amitay-Laish et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 66(1), 46-50 (2011-06-28)
Human herpesvirus (HHV) 8, an essential etiologic agent of Kaposi sarcoma, is also associated with several lymphoproliferative disorders. The involvement of HHV 8 in mycosis fungoides (MF) and large plaque parapsoriasis (LPP) is controversial, with contradictory reports from various countries
Justin Tan et al.
Hearing research, 268(1-2), 46-59 (2010-05-15)
In the adult rodent inner ear, p75NTR is weakly expressed in primary auditory neurons (PANs) and cochlear Schwann cells. When the organ of Corti is damaged during trauma, its expression dramatically increases. It is unclear what role p75NTR plays under
Chiara Riganti et al.
Neuro-oncology, 15(11), 1502-1517 (2013-07-31)
Glioblastoma multiforme stem cells display a highly chemoresistant phenotype, whose molecular basis is poorly known. We aim to clarify this issue and to investigate the effects of temozolomide on chemoresistant stem cells. A panel of human glioblastoma cultures, grown as
Protocolli
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Contenuto correlato
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
Panoramica delle comuni tecniche per l'estrazione e la purificazione di DNA genomico, DNA plasmidico e RNA totale da cellule, tessuti, sangue, virus e altri tipi di campioni e applicazioni a valle.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.