C2112
Column Preparation Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute™ kits.
Nota sulla preparazione
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Preparazione del campione
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter