Vai a
D9281
Lambda DNA EcoR I Hind III Digest
for DNA electrophoresis
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
271,00 €
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1030,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Hind III Digest contains 13 fragments from 125 – 21,226 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Lambda DNA EcoR I Hind III Digest has been used as DNA markers for comparing the molecular weights of polymerase chain reaction (PCR) amplified products.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I and Hind III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 13 fragments, 125–21,226 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.7%.
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Hind III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9780D2916D9655
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
usage
500 uses (0.5 mg size), 100 uses (0.1 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size), 1000 uses (1 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size)
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)