Documenti
NA2100
Sigma-Aldrich
Kit DNA genomici batterici GenElute
sufficient for 10 purifications
Sinonimo/i:
Gen Elute
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
impiego
sufficient for 10 purifications
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit per DNA genomico batterico GenElute offre un modo semplice e conveniente per isolare DNA genomico puro da batteri Gram-negativi. Per la maggior parte dei batteri Gram-positivi il kit va applicato insieme al lisozima (L4919) opzionale per ottenere la lisi delle pareti cellulari spesse costituite da peptidoglicani. Una soluzione per lisi di Gram-positivi è fornita come diluente per preparare le soluzioni madri di lisozima.
Il kit combina i vantaggi di un sistema basato su silice con l′azione di microrotazione ed elimina il ricorso a resine costose, precipitazione con alcol e composti organici tossici come fenoli e cloroformio.
Applicazioni
Il DNA purificato del genoma batterico è pronto per applicazioni successive come:
  • Digestioni di endonucleasi di restrizione
  • PCR
  • Southern blot
  • clonazione
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di partenza: Fino a 1.5 mL di coltura
  • Resa prevista: Fino a 20 μg
  • Volume di eluizione: 400 μL
  • Tempo necessario: 70 - 120 minuti
  • Rapporto A260/A280 : 1,6 - 1,9
  • Non è richiesta precipitazione con fenolo, cloroformio o etanolo
Principio
I batteri sono lisati in una soluzione contenente sali caotropici per assicurare la denaturazione completa delle macromolecole. L′aggiunta di etanolo causa il legarsi del DNA quando il lisato è fatto ruotare attraverso una membrana di silice in un una provetta da microcentrifuga. Dopo il lavaggio per rimuovere i contaminanti il DNA è eluito in 200 μL di una soluzione di Tris-EDTA.
La resa prevista del DNA genomico varierà in funzione della densità delle cellule nella coltura batterica, della specie batterica e del ceppo usato. Il DNA purificato con il kit GenElute ha un rapporto A260/A280 tra 1,6 e 1,9 e può avere una lunghezza fino a 50 kb.
Altre note
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Pierre Stallforth et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14528-14533 (2013-07-31)
Stable multipartite mutualistic associations require that all partners benefit. We show that a single mutational step is sufficient to turn a symbiotic bacterium from an inedible but host-beneficial secondary metabolite producer into a host food source. The bacteria's host is
Cecilia A Silva et al.
Infection and immunity, 80(2), 839-849 (2011-11-16)
Salmonella enterica serovar Enteritidis causes a systemic, typhoid-like infection in newly hatched poultry and mice. In the present study, a library of 54,000 transposon mutants of S. Enteritidis phage type 4 (PT4) strain P125109 was screened for mutants deficient in
Ivan M Mukisa et al.
International journal of food microbiology, 160(1), 1-10 (2012-11-13)
Obushera includes four fermented cereal beverages from Uganda namely: Obutoko, Enturire, Ekitiribita and Obuteire, whose microbial diversity has not hitherto been fully investigated. Knowledge of the microbial diversity and dynamics in these products is crucial for understanding their safety and
Lizbeth Sayavedra et al.
Environmental microbiology, 23(6), 3164-3181 (2021-04-21)
Sulfate-reducing bacteria (SRB) are widespread in human guts, yet their expansion has been linked to colonic diseases. We report the isolation, sequencing and physiological characterization of strain QI0027T , a novel SRB species belonging to the class Desulfovibrionia. Metagenomic sequencing
Susana Delgado et al.
Microbial ecology, 65(3), 763-772 (2013-02-12)
Stomach mucosa biopsies and gastric juices samples of 12 healthy persons were analysed by culturing in selective- and non-selective-rich media. Microbial DNA from four mucosal samples was also amplified by nested PCR using universal bacterial primers, and the 16S rDNA
Protocolli
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.