Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
G1N10
Sigma-Aldrich
Kit di minipreparazione del DNA genomico di mammifero GenElute
sufficient for 10 purifications
Sinonimo/i:
Gen Elute
Scegli un formato
1 KIT
48,90 €
48,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
48,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
48,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
impiego
sufficient for 10 purifications
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit di purificazione del DNA genomico di mammifero GenElute fornisce un metodo semplice e comodo per isolare DNA ad alto peso molecolare puro da diversi mammiferi. I kit usano una membrana a base di silice, selezionata specificamente per la purificazione del DNA genomico, nel comodo formato di una colonna di spin.
Isolato di DNA genomico puro da cellule in coltura, tessuti (incluse code di roditori) e sangue intero o globuli bianchi freschi. Il kit riunisce i vantaggi del legame con la silice e del formato microspin ed elimina la necessità di resine costose, precipitazione in alcol e composti organici pericolosi come fenolo e cloroformio.
Applicazioni
Il DNA genomico purificato è pronto per essere immediatamente usato nelle applicazioni a valle come:
  • digestione con endonucleasi di restrizione
  • PCR
  • Southern blot
  • reazioni di sequenziamento
  • clonazione
  • legame
Caratteristiche e vantaggi
  • Resa prevista: 25 μg da 2 x 106 cellule in coltura; 30 μg da 25 mg di tessuto
  • Volume di eluizione: 200-400 μL
  • Tempo richiesto: 20 min dopo la lisi
  • Rapporto A260/A280: 1,6-1,9
  • Omogeneizzazione meccanica richiesta: No
Principio
Per garantire la completa denaturazione delle macromolecole, i materiali di partenza vengono lisati in una soluzione salina caotropica. L′aggiunta di etanolo induce il legame del DNA quando si fa ruotare il lisato attraverso una membrana di silice in una provetta per microcentrifuga. Dopo avere rimosso i contaminanti tramite lavaggio, si eluisce il DNA in 200 μL di soluzione Tris-EDTA. La resa di DNA genomico prevista varierà in base alla quantità e al tipo di materiale di partenza utilizzato. Il DNA purificato con il kit ha un rapporto A260/A280 compreso tra 1,6 e 1,9 e può raggiungere una lunghezza di 50 kb.
Altre note
Per ulteriori informazioni, visitare www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Michal Kirshner et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 46(3), 554-568 (2011-09-17)
Pronounced neuropathology is a feature of ataxia-telangiectasia (A-T) and Nijmegen breakage syndrome (NBS), which are both genomic instability syndromes. The Nbs1 protein, which is defective in NBS, is a component of the Mre11/RAD50/NBS1 (MRN) complex. This complex plays a major
Giulia Crispino et al.
Scientific reports, 7(1), 6567-6567 (2017-08-06)
We have previously shown that in vitro transduction with bovine adeno-associated viral (BAAV) vectors restores connexin expression and rescues gap junction coupling in cochlear organotypic cultures from connexin-deficient mice that are models DFNB1 nonsyndromic hearing loss and deafness. The aims
Züleyha Doğanyiğit et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 20(7), 632-639 (2013-03-05)
In recent years, propolis has been the object of extensive research for its antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, and antitumoral activities. This study aims to determine the hepatoprotective efficiency of propolis on experimental endotoxemia in rats. In the current study, fifty adult
Yuma Yamada et al.
Biomaterials, 33(15), 3952-3958 (2012-03-06)
A quantitative comparison between nuclear DNA release from carriers and their transfection activity would be highly useful for improving the effectiveness of non-viral gene vectors. We previously reported that, for condensed DNA particles, a close relationship exists between the efficiency
Matthew J Coussens et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (62)(62), e3303-e3303 (2012-04-18)
The Target ID Library is designed to assist in discovery and identification of microRNA (miRNA) targets. The Target ID Library is a plasmid-based, genome-wide cDNA library cloned into the 3'UTR downstream from the dual-selection fusion protein, thymidine kinase-zeocin (TKzeo). The
Articoli
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocolli
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases.
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Vedi tutto
Contenuto correlato
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.