Vai a
A9434
Ammonio cloruro
Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Salmiac
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
206,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.49
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Il cloruro di ammonio è stato usato
  • come un inibitore di acidificazione endosomatica in cellule in vero
  • come un inibitore di autofagia in cellule di muscoli lisci vascolari (VSMC)
  • nello svuotamento e lisi di eritrociti in parenchima omogenizzato di testicoli.
Biochem/physiol Actions
Il cloruro di ammonio è uno dei tre componenti principali del ciclo dell′azoto. La somministrazione di cloruro di ammonio promuove l′eliminazione di creatinina e urea e induce acidosi metabolica nei topi. Cloruro di ammonio in eccesso inibisce il percorso ‘Kreb′nel cervello e svuota di ATP gli astrociti. Il cloruro d′ammonio inibisce la acidificazione nel sistema endosoma-lisosoma. Il cloruro di ammonio è un agente emolitico usato per la lisi eritrocitaria.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.011420971831107-M
Ammonio cloruro Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
A9434
Ammonio cloruro
Ammonium chloride EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.01142
Ammonium chloride
Ammonio cloruro BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
09718
Ammonio cloruro
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
anion traces
-
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonio cloruro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
12125-02-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What are the dimensions of the bottles for the following SKUs: A9434-1KG (Ammonium chloride) and A7906-500G (Bovine Serum Albumin)?
    1 risposta
    1. The dimensions for the bottles are as follows:
      A9434-1KG:
      • 1.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 125mm
      • Width: 125mm
      • Weight: 124g
      • Height: 220mm
      • Height with Cap: 224mm
      • Weight of the cap: 35g
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      A7906-500G:
      • 2.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 127mm
      • Weight: 158g
      • Width: 127mm
      • Height: 280mm
      • Height with Cap: 284mm
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      • Weight of cap: 39g