G1N350
Kit di minipreparazione del DNA genomico di mammifero GenElute™
sufficient for 350 purifications
Sinonimo/i:
Minipreparazione del DNA genomico di mammifero, Gen Elute
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 350 purifications
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Isolato di DNA genomico puro da cellule in coltura, tessuti (incluse code di roditori) e sangue intero o globuli bianchi freschi. Il kit riunisce i vantaggi del legame con la silice e del formato microspin ed elimina la necessità di resine costose, precipitazione in alcol e composti organici pericolosi come fenolo e cloroformio.
Applicazioni
- digestione con endonucleasi di restrizione
- PCR
- Southern blot
- reazioni di sequenziamento
- clonazione
- legame
- per estrarre il DNA da campioni di pinne
- per estrarre dal DNA l′enzima di restrizione BSTUI
- per isolare il DNA dai campioni di sangue estratti dalla pinna caudale
- per estrarre il DNA di tessuti e follicoli piliferi
Caratteristiche e vantaggi
- Resa prevista: 25 μg da 2 x 106 cellule in coltura; 30 μg da 25 mg di tessuto
- Volume di eluizione: 200-400 μL
- Tempo richiesto: 20 min dopo la lisi
- Rapporto A260/A280: 1,6-1,9
- Omogeneizzazione meccanica richiesta: No
Principio
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
I clienti hanno visto anche
Protocolli
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Contenuto correlato
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.