Documenti
P2308
Sigma-Aldrich
Proteinasi K
lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biology
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥30 units/mg protein
PM
28.93 kDa
Composizione
Protein, ≥90% biuret
Impurezze
≤1 ppm DNA
Attività estranea
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Azioni biochim/fisiol
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Definizione di unità
Una unità idrolizzerà l′emoglobina denaturata con urea per produrre l′equivalente di colore di 1,0 μmole di tirosina al minuto a pH 7,5 e a 37 °C (colore sviluppato con il reattivo di Folin-Ciocalteu).
Non trovi il prodotto giusto?  
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mamoru Oshiki et al.
Frontiers in microbiology, 9, 830-830 (2018-05-15)
Detection and genotyping of pathogenic RNA viruses in human and environmental samples are useful for monitoring the circulation and prevalence of these pathogens, whereas a conventional PCR assay followed by Sanger sequencing is time-consuming and laborious. The present study aimed
Mark F Sabbagh et al.
eLife, 7 (2018-09-07)
Vascular endothelial cell (EC) function depends on appropriate organ-specific molecular and cellular specializations. To explore genomic mechanisms that control this specialization, we have analyzed and compared the transcriptome, accessible chromatin, and DNA methylome landscapes from mouse brain, liver, lung, and
Margarita Zayas et al.
PLoS pathogens, 12(1), e1005376-e1005376 (2016-01-05)
Hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein (NS)5A is a RNA-binding protein composed of a N-terminal membrane anchor, a structured domain I (DI) and two intrinsically disordered domains (DII and DIII) interacting with viral and cellular proteins. While DI and DII
Sreenivas Adurthi et al.
Scientific reports, 7(1), 17289-17289 (2017-12-13)
Oestrogen controls Foxp3 expression in regulatory T cells (Treg cells) via a mechanism thought to involve oestrogen receptor alpha (ERα), but the molecular basis and functional impact of ERα signalling in Treg cells remain unclear. We report that ERα ligand
Kumiko Muta et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 31(10), 1615-1623 (2016-05-18)
Although histone acetylation, an epigenetic modification, has been reported to be related to the progression of various diseases, its involvement in nephrosclerosis is unclear. Dahl salt-sensitive rats were used as a model of nephrosclerosis in this study. The rats were
Articoli
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Vedi tutto
Protocolli
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.