X405
Triton™ X-405 solution
70% in H2O
Sinonimo/i:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol solution, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, Polyoxyethylene (40) isooctylphenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
PM
~1967.0 g/mol
Concentrazione
70% in H2O
tecniche
ELISA: suitable
CMC
0.81 mM
Temp. transizione
cloud point >100 °C
Densità
1.096 g/mL at 25 °C
HLB
17.6
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to re-disperse semiconducting single-walled carbon nanotubes (S-SWCNTs/SWCNTs) for absorption spectroscopic characterization
- as a component of sodium hydroxide solution to solubilize animal carcasses for liquid scintillation counting
- as a surfactant in direct foaming to study its effects on the viscosity of geopolymer pastes
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?