This product is not heat inactivated. Please see the link below to review heat inactivated Fetal Bovine Serum product options:
https://www.sigmaaldrich.com/search/heat-inactivated-fetal-bovine-serum?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=heat-inactivated%20Fetal%20Bovine%20Serum&type=product
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Biological source:
bovine fetus
Origin:
Canada origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Per informazioni sul prodotto F1051, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
Canada origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
FBS blocks reactive oxygen species generation, which otherwise is not eliminated in serum-free media (SFM) systems.[1] It also protects cells from oxidative damage and apoptosis.[2]
Fetal bovine serum is the main component present in almost all media used for the culture of animal cells. It provides serum additives to the cell culture medium, which is essential for supporting growth of a variety of cell types. It is rich in growth factors and protein but low in γ-globulin content.[3][4]
Application
Analysis Note
- Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Do this FBS need heat inactivation?
1 risposta-