471828
N-Methyldiethanolamine
≥99%
Sinonimo/i:
2,2′-Methyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine, MDEA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
770 °F
Limite di esplosione
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
246-248 °C (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of aluminophosphate-based molecular sieves.
- Preparation of N-methyl-N-R-N,N-bis(2-hydroxyethyl) ammonium bromides.
- Preparation of cationic polyurethane dispersions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup