Documenti fondamentali
X100PC
Sigma-Aldrich
Triton X-100
peroxide- and carbonyl-free
Sinonimo/i:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Scegli un formato
5 ML
166,00 €
10 X 5 ML
953,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
166,00 €
10 X 5 ML
953,00 €
About This Item
Formula condensata:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numero CAS:
Beilstein:
2315025
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
ampule of 5, 5x5, 10x5 mL
Temp. transizione
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triton X-100 is a common non-ionic surfactant and emulsifier which is often used in biochemical applications to solubilize proteins. It is considered a comparatively mild detergent, non-denaturing, and is reported in numerous references as a routinely added reagent. It is utilized for lysing cells to extract protein and cellular organelles. It can also permeabilize the living cell membrane for transfection.[1][2]
Applicazioni
0·3% Triton X-100 in TBS has been used for permeabilization of retinas before immunostaining.[3][4] 0.5% Triton X-100 has been used for astrocyte cell lysis.[5]
Azioni biochim/fisiol
Tensioattivo non ionico di uso comune adoperato per il recupero dei componenti di membrana in condizioni delicate non denaturanti.
Confezionamento
Packaged in ampules under Argon.
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Triton™ X-100 Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
Millipore
648462
Triton X-100
Adeno-associated virus mediated SOD gene therapy protects the retinal ganglion cells from chronic intraocular pressure elevation induced injury via attenuating oxidative stress and improving mitochondrial dysfunction in a rat model.
American Journal of Translational Research, 8(2), 799-799 (2016)
Cytotoxicity of bilirubin for human fibroblasts and rat astrocytes in culture. Effect of the ratio of bilirubin to serum albumin.
Chuniaud L, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 256(2), 103-114 (1996)
Quantitative ex vivo detection of rodent retinal ganglion cells by immunolabeling Brn-3b.
Experimental Eye Research, 79(1), 131-140 (2004)
The size, shape, and hydration of nonionic surfactant micelles. Triton X-100.
Robson RJ and Dennis EA
The Journal of Physical Chemistry, 81, 1075-1078 (1977)
Jing Cui et al.
Experimental eye research, 88(3), 438-444 (2008-11-27)
Previous investigators reported that epiretinal membranes isolated from patients with proliferative vitreoretinopathy (PVR) express various platelet-derived growth factor (PDGF) family members and PDGF receptors (PDGFRs) (Cui, J.Z., Chiu, A., Maberley, D., Ma, P., Samad, A., Matsubara, J.A., 2007. Stage specificity