Documenti fondamentali
I8896
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CA-630
for molecular biology
Sinonimo/i:
Octilfenossi poli(etileneossi)etanolo, ramificato
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)nC14H22O
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.31
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Stato
liquid
tecniche
IR spectroscopy: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
HLB
13
Attività estranea
DNase and RNase, none detected
Stringa SMILE
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
IGEPAL® CA-630 is a nonionic, non-denaturing detergent suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes.It is chemically indistinguishable from Nonidet P-40.
Applicazioni
IGEPAL® CA-630 has been used
  • as neutral detergent in homogenizing buffer during western blotting of mouse muscle homogenates
  • In X-gal staining for studying the lacZ expression in E8.5-E10.5 embryos
  • In Cell-Lysis (CL) buffer for preparing RT-qPCR-ready cell lysates
Altre note
Detergente non ionico, non denaturante
Qualità
Chimicamente indistinguibile da Nonidet P-40, che non è più disponibile in commercio.
Avvertenza
Durante la conservazione può sviluppare torbidità o sedimento. Riscaldando a 40 °C si può ottenere un liquido limpido.
Note legali
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tampone RIPA
Sigma-Aldrich
R0278
Tampone RIPA
Triton™ X-100 for molecular biology
Sigma-Aldrich
T8787
Triton X-100
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100
Joseph A Roche et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 59(11), 964-975 (2011-11-02)
Mutations in the DYSF gene that severely reduce the levels of the protein dysferlin are implicated in muscle-wasting syndromes known as dysferlinopathies. Although studies of its function in skeletal muscle have focused on its potential role in repairing the plasma
Bojana Lucic et al.
Nature communications, 10(1), 4059-4059 (2019-09-08)
HIV-1 recurrently targets active genes and integrates in the proximity of the nuclear pore compartment in CD4+ T cells. However, the genomic features of these genes and the relevance of their transcriptional activity for HIV-1 integration have so far remained
Amina Abbadi et al.
The Journal of biological chemistry, 291(3), 1448-1455 (2015-11-26)
Many cells, including murine airway epithelial cells, respond to a variety of inflammatory stimuli by synthesizing leukocyte-adhesive hyaluronan (HA) cables that remain attached to their cell surfaces. This study shows that air-liquid interface cultures of murine airway epithelial cells (AECs)
Kenneth Shatzkes et al.
Scientific reports, 4, 4659-4659 (2014-04-12)
Sample nucleic acid purification can often be rate-limiting for conventional quantitative PCR (qPCR) workflows. We recently developed high-throughput virus microneutralization assays using an endpoint assessment approach based on reverse transcription qPCR (RT-qPCR). The need for cumbersome RNA purification is circumvented
Per Wasteson et al.
Development (Cambridge, England), 135(10), 1823-1832 (2008-04-18)
Aortic smooth muscle cells (SMCs) have been proposed to derive from lateral plate mesoderm. It has further been suggested that induction of SMC differentiation is confined to the ventral side of the aorta, and that SMCs later migrate to the
Protocolli
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Contenuto correlato
Per studiare in vitro le interazioni proteina-proteina potete ricorrere a saggi di pull-down per affinità, o GST pull-down, purificazione per affinità in tandem (TAP) e co-immunoprecipitazione.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.