Vai a
IPAKKIT00
Kit Milli-Q® per la purificazione finale dell′acqua purificata
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKKITA1.
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
1240,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
1240,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di cartucce di purificazione al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni. Questo prodotto ha beneficiato di un′ottimizzazione della miscela di resine, del confezionamento e della gestione del fine vita. Per questo, viene classificato come prodotto “Alternativa verde” nell′ambito della categoria dei prodotti reingegnerizzati. Prendete visione del profilo DfS del nuovo kit per il trattamento finale Milli-Q® per l′acqua pura.
Questo kit Milli-Q® contiene le cartucce IPAK Meta® e IPAK Quanta® progettate per lavorare in coppia e operare la purificazione finale dell′acqua purificata a produrre acqua ultrapura (Tipo 1) per le applicazioni di laboratorio più sensibili.
Le cartucce utilizzano una combinazione di resina a scambio ionico a letto misto Jetpore® e di un′innovativa matrice a scambio ionico IQnano per rimuovere gli ioni in tracce dall′acqua purificata di alimentazione, oltre a un carbone attivo sintetico di elevata qualità per i contaminanti organici in tracce.
Application
  • Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 ed EQ 7008/16 alimentati con acqua purificata.
  • Rimuove ioni e contaminanti organici in tracce consentendo l′erogazione di acqua ultrapura (Tipo 1) adatta per applicazioni sensibili.
Features and Benefits
  • Tag e-Sure consentono la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredate di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso delle cartucce esauste al momento dello smaltimento.
  • Il 78% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany