ZIQELEMT0
Unità per la purificazione Milli-Q® IQ Element
Produces high-quality Type 1 ultrapure water for trace elemental analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Nome Commerciale
Milli-Q® IQ Element
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
1.5 L/min flow rate
9.1 kg operating weight (19.84 lb)
Alt. × largh. × prof.
67.1 cm (26.4 in.) × 21.1 cm (8.3 in.) × 27 cm (10.6 in.)
input
feed water nature ultrapure water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm (Ultrapure water)
Descrizione generale
®® Its simple dispensing unit can be placed directly at your point of use, in a clean and controlled environment, with no risk of contamination.
Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il nostro Servizio Tecnico
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- ®
- μ
- All purification cartridges can be effortlessly replaced.
Componenti
- Il prezzo indicato attualmente è riferito soltanto al numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni senza preavviso in qualunque momento.
- Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
- Per tenere conto delle esigenze specifiche di ogni cliente in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!.
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Articoli
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
In questo lavoro riportiamo i dati a supporto del fatto che l’acqua ultrapura Milli-Q® soddisfa i rigorosi requisiti di purezza per le analisi di elementi in tracce in campioni ambientali.
Milli-Q® water system produces ultrapure water for ICP-MS and ICP-OES elemental impurity analysis in pharmaceuticals.
Contenuto correlato
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.