Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 each | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l. | 1190,00 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
sustainability
Sustainability features
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature pure water (Elix® water)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®), for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
shipped in
ambient
General description
Le cartucce utilizzano una combinazione di resina a scambio ionico a letto misto Jetpore® e di un′innovativa matrice a scambio ionico IQnano™ per rimuovere gli ioni in tracce dall′acqua purificata, oltre a un carbone attivo sintetico di elevata qualità per i contaminanti organici in tracce.
Application
- Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 alimentati con acqua Elix®.
- Rimuove ioni e contaminanti organici in tracce consentendo l′erogazione di acqua ultrapura (Tipo 1) adatta per applicazioni sensibili.
Features and Benefits
- Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
- Corredate di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso delle cartucce esauste al momento dello smaltimento.
- Il 78% dei fornitori dei componenti delle cartucce IPAK Quanta® e IPAK Meta® incluse in questo kit ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKKITA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKKITA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1. |
| compatibility for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®), for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®) | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010 |
| manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| packaging units of 1 | packaging units of 1 | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?