Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 each | Spedizione prevista il26 ottobre 2026daMerck Life Science S.r.l. | 688,00 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
sustainability
Sustainability features
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
In combinazione con la cartuccia IPAK Quanta® per la purificazione finale dell′acqua purificata (IPAKQUA00), consente di produrre acqua ultrapura (Tipo 1) per le applicazioni di laboratorio più sensibili.
Application
- Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 ed EQ 7008/16 alimentati con acqua purificata
- Consente l′erogazione di acqua ultrapura (Tipo 1) adatta per applicazioni sensibili
Features and Benefits
- Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
- Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
- Il 78% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKMETA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1. |
| compatibility for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7005 |
| manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?